Learn More
Seward™ Gradillas para bolsas Stomacher™
Código de producto. 11865640
Change view
Click to view available options
Admite:
Bolsas
Bolsas (10)
Para utilizar con (equipo):
Mezcladores de laboratorio Stomacher 400
Stomacher 3500
Stomacher 400
Stomacher 80Biomaster
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
15 cm x 42 cm x 35 cm
30 cm x 11 cm x 12 cm
35 cm x 10 cm x 22 cm
8 cm × 10,5 cm × 19 cm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Admite Para utilizar con (equipo) Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
11865640 Bolsas Stomacher 3500 15 cm x 42 cm x 35 cm cada uno
10319227 Bolsas Mezcladores de laboratorio Stomacher 400 8 cm × 10,5 cm × 19 cm 1 PCS
10748898 Bolsas (10) Stomacher 400 35 cm x 10 cm x 22 cm cada uno
11311434 Bolsas (10) Stomacher 80Biomaster 30 cm x 11 cm x 12 cm cada uno
4 options
Código de producto. 11865640
Marca: Seward™ BA6094
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Seward ha desarrollado una gama completa de accesorios Stomacher™ para ayudar a proporcionar un ambiente de trabajo seguro y eficiente en su laboratorio.
Ayudan a organizar las bolsas de muestras
  • Construcción de polímero de plástico de alta calidad
  • Proporciona un almacenamiento perfecto para la manipulación de muestras de bolsas Stomacher para un entorno de trabajo más limpio y productivo
  • Perfectas para cargar bolsas con cierre con un enriquecimiento previo en la incubadora
  • Fácil desmontaje y limpieza con la mayoría de los desinfectantes de laboratorio (no esterilizables en autoclave)
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Transparente
Admite Bolsas
Material Polymer
Posiciones 3
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Para preparar, almacenar y transportar muestras en la preparación de muestras microbiológicas
Para utilizar con (equipo) Stomacher 3500
N.° por paquete 1
Cantidad 1
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 15 cm x 42 cm x 35 cm
Peso (métrico) 5 kg
Tipo de producto Gradilla para bolsas