Learn More
Seward™ Gradillas para bolsas Stomacher™
Descripción
Ayudan a organizar las bolsas de muestras
- Construcción de polímero de plástico de alta calidad
- Proporciona un almacenamiento perfecto para la manipulación de muestras de bolsas Stomacher para un entorno de trabajo más limpio y productivo
- Perfectas para cargar bolsas con cierre con un enriquecimiento previo en la incubadora
- Fácil desmontaje y limpieza con la mayoría de los desinfectantes de laboratorio (no esterilizables en autoclave)
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Color | Transparente |
| Admite | Bolsas (10) |
| Material | Polymer |
| Posiciones | 10 |
| Forma | Rectángulo |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Para preparar, almacenar y transportar muestras en la preparación de muestras microbiológicas |
| Para utilizar con (equipo) | Stomacher 400 |
| N.° por paquete | 1 |
| Mostrar más |