Learn More
Mettler Toledo™ Kit de campo SG 68 SevenGo Duo pro™
Código de producto. 10799175 Tienda Mettler Toledo Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Kit de campo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto unitSize
10799175 Kit de campo cada uno
10004414 Kit de campo cada uno
2 options
Código de producto. 10799175
Marca: Mettler Toledo™ 51302612
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Almacena hasta 500 registros GLP para mediciones móviles de pH, mV, concentración de iones y oxígeno disuelto. El kit de campo SG68 SevenGo Duo pro™ Mettler Toledo™ almacena las lecturas con la hora/fecha, ID de sensor y SN, y ID de usuario y muestra. El instrumento proporciona comunicación IR sin contacto.
El medidor de pH/iones/oxígeno SG68 SevenGo Duo pro ™cumple los requisitos más exigentes para mediciones en modo de canal doble. Permite la determinación y la visualización simultánea de dos parámetros electroquímicos con la mayor precisión posible. Este instrumento tiene calibración de pH de 5 puntos con una selección 7 de conjuntos de tampones predefinidos y 1 definido por el usuario. Además, tiene un barómetro integrado y un sensor de oxígeno polarográfico para medir el oxígeno disuelto.
El SG68 SevenGo Duo pro™ ofrece funciones de seguridad adicionales, como el inicio de sesión en el dispositivo protegido con un PIN y la configuración del sistema protegida por PIN. La función de seguridad Intelligent Sensor Management (ISM™) detecta automáticamente el sensor conectado y utiliza los datos de calibración más actualizados almacenados en el chip del sensor. 
  • Libertad de comunicación: La tecnología de infrarrojos permite la transmisión inalámbrica de datos a un ordenador portátil, impresora y PC 
  • Excelencia GLP: Toda la información relevante se almacena para cada medición y se puede imprimir
  • Software para PC – LabX™ Direct pH: El software de PC fácil de usar archiva los resultados, con una fácil transferencia a una aplicación abierta como MS Excel™
  • Maletín de transporte uGo duradero: Almacena de forma segura todo el hardware en un interior sellado herméticamente
  • Trabajo de campo o en el laboratorio: Función de pulsación de una sola tecla para el modo rutinario o un modo experto que utiliza toda la gama de funciones
  • De un vistazo: Gran pantalla con retroiluminación brillante y un menú en 10 idiomas para mostrar todos los elementos
  • Una obra maestra de la ergonomía: Encaja perfectamente en cualquier mano con un clip de electrodo giratorio que se puede adjuntar a ambos lados
  • Impermeable y resistente al polvo: Todo el sistema sigue el grado IP (Ingress Protection) 67
  • Kit de campo completo: Incluye el instrumento, los sensores InLab Expert Pro con ISM™, un cable fijo de 1,8 m o 5 m, una pinza de electrodo, un maletín uGo, y frascos de calibración y soluciones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Salidas IR a la impresora o PC a través de RS232 o USB
Exactitud (barómetro) ±1
Exactitud (ISE) ±0,5%
Exactitud (mV) ±0,1
Exactitud (pH) ±0,002
Exactitud (OD polarográfica) ± 0,5 % máx. 0,03
Batería, tipo 1,5 V
Puntos de calibración 5
Puntos de calibración (pH) 5
Descripción Medidor de pH/iones/ OD SevenGo Duo SG68-FK2-Kit
Canales Canal doble
Tipo de pantalla LCD
Clasificación IP IP 67
Intervalo (pH) Desde -2,000 hasta 19,999
Resolución (pH) 0,001
Intervalo de temperatura (métrico) De −5 a 130 °C (ATC), de −30 a 130 °C (MTC)
Para utilizar con (aplicación) Adecuado para mediciones móviles tanto en el campo como en el entorno de producción
Incluye InLab Expert Pro-ISM, InLab605-ISM (con IP67 y cable de 1,8 m) y uGo
Entradas Entradas del sensor de pH/OD: BNC, RCA/cincha (ambos IP67)
Idiomas Chino, chino (TW), croata, checo, danés, holandés, inglés (R.U.), inglés (EE. UU.), francés, alemán, húngaro, indonesio, italiano, japonés, coreano, noruego, polaco, portugués (BR), ruso, eslovaco, esloveno, español, sueco, tailandés, turco, vietnamita
Memoria 500 medidas
Modelo SG68-FK2
Fuente de alimentación 4 Pilas AA o acumuladores NiMH de 1,3 V
Intervalo de presión De 500 a 100 mbar
Resolución de presión 1
Tipo de producto Kit de campo
Intervalo (ISE) Del 0,000 al 999,9 %
De 0,000 a 9999 ppm
De 1,00E-9 a 9,99E+9
Intervalo (OD polarográfica) Desde 0,00 a 99,00 mg/l
Intervalo (mV relativos) -1999 - 1999 mV
Intervalo de humedad relativa 5–85 % (no cond.)
Resolución (mV) 0,1
Resolución (OD polarográfica) 0,01
Intervalo de saturación 0,0 al 600 %
Resolución de saturación Desde 0,1 hasta 1
Exactitud de temperatura ± 0,2 °C
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 °C a 40 °C
Resolución de temperatura 0,1 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 220 x 90 x 45 mm
Peso (métrico) 368 g (sin baterías)