Descripción
El medidor de pH/iones/oxígeno SG68 SevenGo Duo pro ™cumple los requisitos más exigentes para mediciones en modo de canal doble. Permite la determinación y la visualización simultánea de dos parámetros electroquímicos con la mayor precisión posible. Este instrumento tiene calibración de pH de 5 puntos con una selección 7 de conjuntos de tampones predefinidos y 1 definido por el usuario. Además, tiene un barómetro integrado y un sensor de oxígeno polarográfico para medir el oxígeno disuelto.
El SG68 SevenGo Duo pro™ ofrece funciones de seguridad adicionales, como el inicio de sesión en el dispositivo protegido con un PIN y la configuración del sistema protegida por PIN. La función de seguridad Intelligent Sensor Management (ISM™) detecta automáticamente el sensor conectado y utiliza los datos de calibración más actualizados almacenados en el chip del sensor.
- Libertad de comunicación: La tecnología de infrarrojos permite la transmisión inalámbrica de datos a un ordenador portátil, impresora y PC
- Excelencia GLP: Toda la información relevante se almacena para cada medición y se puede imprimir
- Software para PC – LabX™ Direct pH: El software de PC fácil de usar archiva los resultados, con una fácil transferencia a una aplicación abierta como MS Excel™
- Maletín de transporte uGo duradero: Almacena de forma segura todo el hardware en un interior sellado herméticamente
- Trabajo de campo o en el laboratorio: Función de pulsación de una sola tecla para el modo rutinario o un modo experto que utiliza toda la gama de funciones
- De un vistazo: Gran pantalla con retroiluminación brillante y un menú en 10 idiomas para mostrar todos los elementos
- Una obra maestra de la ergonomía: Encaja perfectamente en cualquier mano con un clip de electrodo giratorio que se puede adjuntar a ambos lados
- Impermeable y resistente al polvo: Todo el sistema sigue el grado IP (Ingress Protection) 67
- Kit de campo completo: Incluye el instrumento, los sensores InLab Expert Pro con ISM™, un cable fijo de 1,8 m o 5 m, una pinza de electrodo, un maletín uGo, y frascos de calibración y soluciones
Especificaciones
Especificaciones
| Salidas | IR a la impresora o PC a través de RS232 o USB |
| Exactitud (barómetro) | ±1 |
| Exactitud (ISE) | ±0,5% |
| Exactitud (mV) | ±0,1 |
| Exactitud (pH) | ±0,002 |
| Exactitud (OD polarográfica) | ± 0,5 % máx. 0,03 |
| Batería, tipo | 1,5 V |
| Puntos de calibración | 5 |
| Puntos de calibración (pH) | 5 |
| Descripción | Medidor de pH/iones/ OD SevenGo Duo SG68-FK5-Kit |
| Mostrar más |