Learn More
Mettler Toledo™ Medidores multiparamétricos de pH/iones/conductividad SevenGo Duo Pro™
Código de producto. 10627245 Tienda Mettler Toledo Productos
Click to view available options
Tipo de producto:
Kit de campo
Kit de electrodos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10627245
Marca: Mettler Toledo™ 51302625
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Instrumentos portátiles para la determinación de pH, conductividad, iones y oxígeno disuelto
Los instrumentos son adecuados para mediciones móviles tanto en el campo como en el entorno de producción. El medidor de pH/mV/conductividad SG23 SevenGo Duo™ es el más adecuado para realizar mediciones rutinarias paralelas en modo de canal doble. Además, también ofrece Intelligent Sensor Management (ISM™). Los instrumentos SG78 y SG68 SevenGo Duo Pro™ permiten la determinación y la visualización simultáneas de dos parámetros electroquímicos con la máxima precisión posible. Tienen las mismas funciones GLP completas que sus homólogos de SevenGo Pro™. Además, los instrumentos SevenGo Duo pro™ tienen funciones de seguridad adicionales, como la Intelligent Sensor Management (Gestión de sensor inteligente) (ISM ™), el inicio de sesión de dispositivo protegido por PIN y la configuración del sistema protegido por PIN.
  • Instrumentos portátiles para la determinación de pH, conductividad, iones y oxígeno disuelto
  • Instrumentos sólidos e impermeables de canal único y doble para su uso en las condiciones más exigentes
  • Ergonomía única y funcionamiento extremadamente sencillo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Intervalo (conductividad) De 0,01 μS/cm a 1000 mS/cm
Intervalo (pH) Desde -2 hasta 20
Intervalo (resistividad) De 0,01 a 100,00 Mohm.cm
Intervalo (salinidad) De 0 a 80 psu
Intervalo (TDS) De 0,1 mg/l a 600 g/l
Intervalo de temperatura (métrico) De –5 a 130 °C (pH ATC); de –30 a 130 °C (MTC)
Incluye Kit de electrodos con InLab Expert Pro-ISM, InLab738-ISM (con IP67 y cable de 1,8 m)
Modelo SG78-USP
Tipo de producto Kit de electrodos
Intervalo (mV relativos) -1999 - 1999 mV