Includes
Instrumento, LabX direct pH, cable USB, pinza del electrodo, accesorio de base, InLab 738-ISM, sobres de estándar de conductividad ( 1413μS/cm y 12,88 mS/cm), instrucciones de funcionamiento, guía rápida, informe de pruebas, declaración de conformidad y pilas
- A prueba de polvo
- Resistente al agua
- Clasificación IP67
- Capacidad de medición de pH, Redox/ORP, conductividad, oxígeno disuelto e ISE (según el modelo)
- Compatible con una amplia gama de electrodos con clasificación IP67 para cualquier aplicación
- Compatible con nuestros electrodos ISM que capturan y guardan la calibración datos que el medidor reconoce automáticamente una vez conectado
- Almacenamiento de datos disponible; la capacidad depende del modelo
- Exportación de datos a una impresora o a un archivo Excel
- Software EasyDirect disponible para la transferencia de datos (según el modelo)
- Funda de caucho disponible para mediciones con una sola mano
- Maletín de transporte y protección uGo incluido en los kits selectivos (consulte la lista completa a continuación); disponible para todos los medidores portátiles
Certifications
ISO 9001, ISO 14001
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud (conductividad) | ± 0,5% |
| Exactitud (salinidad) | ± 0,5% |
| Exactitud (TDS) | ± 0,5% |
| Duración de la batería | 200-250 h |
| Batería, tipo | Cuatro AA de 1,5 V o 1,3 V NiMH |
| Puntos de calibración | Una |
| Constante de celda | Introducción manual |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001, ISO 14001 |
| Canales | 1 |
| Tipo de pantalla | Gráfica en color |
| Mostrar más |