Learn More
Mettler Toledo™ Medidor de conductividad Seven2Go S7
Código de producto. 15315083 Tienda Mettler Toledo Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Medidor de conductividad S7
Medidor de conductividad S7: Kit de USP/EP
Medidor de conductividad S7: Kit de campo
Medidor de conductividad S7: Kit estándar
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto unitSize
15315083 Medidor de conductividad S7 cada uno
15325083 Medidor de conductividad S7: Kit estándar cada uno
15335083 Medidor de conductividad S7: Kit de campo cada uno
15345083 Medidor de conductividad S7: Kit de USP/EP cada uno
4 options
Código de producto. 15315083
Marca: Mettler Toledo™ 30207961
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Instrumento, LabX direct pH, cable USB, pinza del electrodo, accesorio de base, instrucciones de funcionamiento, guía rápida, informe de pruebas, declaración de conformidad y pilas
Los portátiles Seven2Go están diseñados para proporcionar a los usuarios datos rápidos de calidad, operación con una sola mano y durabilidad, lo que los hace ideales para aplicaciones móviles en el laboratorio, en línea y al aire libre.
  • A prueba de polvo
  • Resistente al agua
  • Clasificación IP67
  • Capacidad de medición de pH, Redox/ORP, conductividad, oxígeno disuelto e ISE (según el modelo)
  • Compatible con una amplia gama de electrodos con clasificación IP67 para cualquier aplicación
  • Compatible con nuestros electrodos ISM que capturan y guardan la calibración datos que el medidor reconoce automáticamente una vez conectado
  • Almacenamiento de datos disponible; la capacidad depende del modelo
  • Exportación de datos a una impresora o a un archivo Excel
  • Software EasyDirect disponible para la transferencia de datos (según el modelo)
  • Funda de caucho disponible para mediciones con una sola mano
  • Maletín de transporte y protección uGo incluido en los kits selectivos (consulte la lista completa a continuación); disponible para todos los medidores portátiles
Certifications
ISO 9001, ISO 14001
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud (conductividad) ± 0,5%
Exactitud (salinidad) ± 0,5%
Exactitud (TDS) ± 0,5%
Duración de la batería 200-250 h
Batería, tipo Cuatro AA de 1,5 V o 1,3 V NiMH
Puntos de calibración Una
Constante de celda Introducción manual
Certificaciones/conformidad ISO 9001, ISO 14001
Canales 1
Tipo de pantalla Gráfica en color
Clasificación IP IP67
Measurement Modes Conductivity
Intervalo (conductividad) De 0,01 μS/cm a 1000 mS/cm
Intervalo (pH) 0 to 14
Intervalo (resistividad) De 0,00 a 100,0 Mohm/cm
Intervalo (salinidad) De 0,00 a 42 psu
Intervalo (TDS) De 0,01 mg/l a 600 g/l
Intervalo de temperatura (métrico) -5°C a +105°C
Para utilizar con (aplicación) No aplicable
Incluye Instrumento, LabX direct pH, cable USB, pinza del electrodo, accesorio de base, instrucciones de funcionamiento, guía rápida, informe de pruebas, declaración de conformidad y pilas
Entradas LTW 7 pines (sensor)
Modelo Monocanal; conductividad, TDS, salinidad
Tipo de producto Medidor de conductividad S7
Resolución (conductividad) 0,01
Resolución (salinidad) Desde 0,01 hasta 0,1
Resolución (TDS) Desde 0,01 hasta 1
Compensación de la temperatura Automático o manual
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 222 x 70 x 35 mm
Peso (métrico) 290 g