Learn More
SETD8 Monoclonal Antibody (OTI2F5), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. p-200017909
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
17539353 30 μL 30 microlitros
17519353 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 17539353
Marca: Origene Technologies TA808272S
Mouse Monoclonal Antibody
SETD8 Monoclonal antibody specifically detects SETD8 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Especificaciones
Antígeno SETD8
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2F5
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica H2bc1
N.º de referencia del gen Q96A08
Alias de gen 2410195B05Rik; AA617402; AW536475; H4-K20-HMTase; H4-K20-HMTase KMT5A; H4-K20-HMTase SETD8; H4-K20-specific histone methyltransferase; H4K20-specific histone methyltransferase splice variant Set8b; histone methyltransferase Pr-set7/Set8; histone-lysine N-methyltransferase KMT5A; histone-lysine N-methyltransferase SETD8; KMT5A; lysine (K)-specific methyltransferase 5A; lysine methyltransferase 5A; lysine N-methyltransferase 5A; Lysine-specific methylase 5A; N-lysine methyltransferase KMT5A; N-lysine methyltransferase SETD8; PR/SET domain containing protein 8; PR/SET domain-containing protein 07; PR/SET07; PRSET7; PR-Set7; RGD1305893; SET domain containing (lysine methyltransferase) 8; SET domain containing protein 8 variant 1; SET domain containing protein 8 variant 2; SET domain-containing 8; SET domain-containing protein 8; SET07; SET8; SETD8; Unknown (protein for MGC:134426)
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 2-127 of human HIST1H2BA produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 255626
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.