missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SETD6 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (1Q1Z3)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18006151
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18006151 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18006151

Marca: Invitrogen™ MA551377

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

Immunogen sequence: TADIQMVTVR EAALQGTKTE AERHLVYERW DFLCKLEMVG EEGAFVIGRE EVLTEEELTT TLKVLCMPAE EFRELKDQDG GGDDKREEGS LTITNIPKLK ASWRQLLQNS VLLTLQTYAT DLKTDQGLLS NKEVYAKLSW REQQALQVRY GQKMILHQLL ELTS.

SETD6 (SET domain-containing protein 6) is a 473 amino acid protein that belongs to the SETD6 family. Containing one SET domain, SETD6 is structurally similar to the Rubisco large subunit methyltransferase. SETD6 is a proteinlysine N-methyltransferase that specifically monomethylates Lys-310 of the NFκB p65 subunit of NFκB complex, leading to down-regulate NFκB transcription factor activity. SETD6-mediated methylation renders NFκB p65 inert and attenuates NFκB p65-driven transcriptional programs, including inflammatory responses in primary immune cells. The SETD6-initiated lysine-methylation signaling cascade acts to restrain activation of NFκB-mediated inflammatory responses in diverse cell types.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SETD6
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon 1Q1Z3
Concentración 0.63 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.05% BSA, 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.3
génica SETD6
N.º de referencia del gen D3ZSK5, Q8TBK2, Q9CWY3
Alias de gen 0610039J04Rik; 3110004G14Rik; AI413388; C76402; N-lysine methyltransferase SETD6; RGD1560538; SET domain containing 6; SET domain-containing protein 6; SETD6
Símbolos de los genes SETD6
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 310-473 of human SETD6 (NP_001153777.1).
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 291844, 66083, 79918
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Formato Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.