missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SETD2 Monoclonal Antibody (OTI3G8), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17503783
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17503783 30 μL 30 microlitros
17583773 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17503783 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA804268S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SETD2 Monoclonal antibody specifically detects SETD2 in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno SETD2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3G8
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica Ccl19
N.º de referencia del gen Q99731
Alias de gen 4921524K10Rik; BC031601; FLJ16420; FLJ22472; FLJ23184; FLJ45883; HBP231; HIF1; HIF-1; HIP-1; histone-lysine N-methyltransferase SETD2; hSET2; HSPC069; huntingtin interacting protein 1; huntingtin yeast partner B; Huntingtin-interacting protein 1; Huntingtin-interacting protein B; HYPB; Kiaa1732; Kif9; kinesin family member 9; KMT3A; LLS; lysine N-methyltransferase 3A; p231HBP; Protein-lysine N-methyltransferase SETD2; SET domain containing 2; SET domain containing 2, histone lysine methyltransferase; SET domain-containing protein 2; SET2; Setd2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 22-98 of human CCL19 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6363
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.