missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SETBP1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16646814
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16646814 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16646814

Marca: Invitrogen™ PA5100330

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total SETBP1.

This gene encodes a protein which contains a several motifs including a ski homology region and a SET-binding region in addition to three nuclear localization signals. The encoded protein has been shown to bind the SET nuclear oncogene which is involved in DNA replication. Mutations in this gene are associated with Schinzel-Giedion midface retraction syndrome. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SETBP1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica SETBP1
N.º de referencia del gen Q9Y6X0, Q9Z180
Alias de gen C130092E12; Kiaa0437; mKIAA0437; MRD29; Seb; SET binding protein 1; SET-binding protein; SET-binding protein-like; SETBP1
Símbolos de los genes SETBP1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human SETBP1(Accession Q9Y6X0), corresponding to amino acid residues K586-V636.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 240427, 26040, 291423
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.