Learn More
Interscience™ Set of Tygon™ Tubings for Pump Head
Descripción
- Transparent
- Flexible Tygon™ tubing
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Pump Tubing |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Para utilizar con (aplicación) | Adding Tubing to Dilutor Pumps |
| Para utilizar con (equipo) | DiluFlow, DiluFlow Pro, DiluFlow Elite (5 kg), FlexiPump, FlexiPump Pro |
| Cantidad | 6 Tubings/Set |
| Diámetro interior (métrico) | 4,8 mm |