Learn More
SET Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16896685 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16896685 150 μL 150 microlitros
16806695 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 16896685
Marca: Proteintech 552011AP150UL
Rabbit Polyclonal Antibody
This antibody is specific to SET. It can recognize isoform1 and isoform2 of SET.
SET is a multitasking protein, involved in apoptosis, transcription, nucleosome assembly and histone binding. Isoform 2 anti-apoptotic activity is mediated by inhibition of the GZMA-activated DNase, NME1.
Especificaciones
Antígeno SET
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.27 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica SET
N.º de referencia del gen Q01105, Q63945, Q9EQU5
Alias de gen 2PP2A, HLA DR associated protein II, I 2PP2A, I2PP2A, IGAAD, IPP2A2, PHAPII, Protein SET, SET, SET nuclear oncogene, TAF I, TAF IBETA, Template activating factor I
Símbolos de los genes SET
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Peptide
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 307947, 56086, 6418
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG