Learn More
MP Biomedicals™ Juego de 4 dNTP (100 mm)
Código de producto. p-7083057 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
4 × 100 μmol
4 × 25 μmol
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
11457110 4 × 25 μmol paquete de 4
11467110 4 × 100 μmol paquete de 4
2 options
Código de producto. 11457110
Marca: MP Biomedicals™ 11NTACG100
Ofrece la máxima flexibilidad en la preparación de mezclas de reacción. El juego de 4 dNTP MP Biomedicals (100 mm) incluye cuatro viales independientes de sales de sodio altamente purificadas de dATP, dCTP, dGTP y dTTP. Estas soluciones logran resultados de PCR sensibles y precisos.
Este producto permite modificar la adición de cada dNTP según sea necesario para experimentos específicos, tales como:
  • Al añadir un nucleótido radiactivo para el etiquetado mediante PCR
  • Aumentar la probabilidad de mutaciones no específicas
  • En PCR, PCR en tiempo real, síntesis de ADNc y secuenciación de ADN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 100 mM
Contenido y almacenamiento Juego de 4 dNTP compuesto por cuatro viales independientes de sales de sodio de dATP, dCTP, dGTP y dTTP. Almacenar a -20 °C.
Grado de pureza o calidad +99 %
Cantidad 4 × 25 μmol
Para utilizar con (aplicación) PCR estándar, PCR en tiempo real (PCRq), RT-PCR