Learn More
MP Biomedicals™ Juego de 4 dNTP (100 mm)
Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
4 × 100 μmol
4 × 25 μmol
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Description
Este producto permite modificar la adición de cada dNTP según sea necesario para experimentos específicos, tales como:
- Al añadir un nucleótido radiactivo para el etiquetado mediante PCR
- Aumentar la probabilidad de mutaciones no específicas
- En PCR, PCR en tiempo real, síntesis de ADNc y secuenciación de ADN
Specifications
Specifications
| Concentración | 100 mM |
| Contenido y almacenamiento | Juego de 4 dNTP compuesto por cuatro viales independientes de sales de sodio de dATP, dCTP, dGTP y dTTP. Almacenar a -20 °C. |
| Grado de pureza o calidad | +99 % |
| Cantidad | 4 × 100 μmol |
| Para utilizar con (aplicación) | PCR estándar, PCR en tiempo real (PCRq), RT-PCR |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction