Learn More
Sestrin 2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. p-7088273 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16897413 20 μL 20 microlitros
16887413 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16897413
Marca: Proteintech 107951AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
This gene encodes a member of the sestrin family of PA26-related proteins. The encoded protein may function in the regulation of cell growth and survival. This protein may be involved in cellular response to different stress conditions.
Especificaciones
Antígeno Sestrin 2
Aplicaciones Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Western Blot, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.48 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica SESN2
N.º de referencia del gen P58004, P58043
Alias de gen HI95, SES2, SESN2, SEST2, Sestrin2, Sestrin-2
Símbolos de los genes Sesn2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Sestrin 2 Fusion Protein Ag1247
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 230784, 502988, 83667
Especies diana Human, Rat, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG