missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sestrin 2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16897413 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16897413 20 μL 20 microlitros
16887413 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16897413

Marca: Proteintech 107951AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This gene encodes a member of the sestrin family of PA26-related proteins. The encoded protein may function in the regulation of cell growth and survival. This protein may be involved in cellular response to different stress conditions.

Especificaciones

Antígeno Sestrin 2
Aplicaciones Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Western Blot, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.48 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica SESN2
N.º de referencia del gen P58004, P58043
Alias de gen HI95, SES2, SESN2, SEST2, Sestrin2, Sestrin-2
Símbolos de los genes Sesn2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Sestrin 2 Fusion Protein Ag1247
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 230784, 502988, 83667
Especies diana Human, Rat, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.