missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SESN2, Mouse anti-Human, Clone: 1A12, Abnova™

Código de producto. 16175413
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16175413 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16175413 Proveedor Abnova N.º de proveedor H00083667M01.100ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Sequence: MIVADSECRAELKDYLRFAPGGVGDSGPGEEQRESRARRGPRGPSAFIPVEEVLREGAESLEQHLGLEALMSSGRVDNLAVVMGLHPDYFTSFWRLHYLLLHTDGPLASSWRHYIAIMAAARHQCSYLVGSHMAEFLQTGGDPEWLLGLHRAPEKLRKLSEINKLLAHRPWLITKEHIQALLKTGEHTWSLAELIQALVLLTHCHSLSSFVFGCGILPEGDADGSPAPQAPTPPSEQSSPPSRDPLNNSGGFESARDVEALMERMQQLQESLLRDEGTSQEEMESRFELEKSESLLVTPSADILEPSPHPDMLCFVEDPTFGYEDFTRRGAQAPPTFRAQDYTWEDHGYSLIQRLYPEGGQLLDEKFQAAYSLTYNTIAMHSGVDTSVLRRAIWNYIHCVFGIRYDDYDYGEVNQLLERNLKVYIKTVACYPEKTTRRMYNLFWRHFRHSEKVHVNLLLLEARMQAALLYALRAITRYMT

Especificaciones

Antígeno SESN2
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 1A12
Conjugado Unconjugated
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
génica sestrin 2
N.º de referencia del gen BC013304
Alias de gen DKFZp761M0212/DKFZp761M02121/HI95/SES2/SEST2
Símbolos de los genes SESN2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno SESN2 (AAH13304.1, 1 a.a. ∼ 480 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 83667
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Tipo de producto Antibody
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.