Learn More
Abeba™ Zapatos Service 3000
Description
- CE
- Piel suave.
- Negro
- Suela antideslizante
- Tratamiento Sanitized.
- Soporte de tobillo acolchado
- Zona del empeine con cordones
- Talón 45 mm
- Plantilla cómoda
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | CE |
| Color | Negro |
| Material | Cuero |
| Tamaño | 35 |
| Características exclusivas | Antideslizante |
| Modelo | 3000 |