Learn More
Gravis Matraz de suero
Click to view available options
Capacidad (métrico):
8 ml
15 ml
24 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 168
paquete de 224
paquete de 252
Descripción
Vidrio sodocálcico de tipo III según la farmacopea EEUU
• Cuello de diámetro 20mm
• Frasco a engastar de vidrio sodocálcico ambarado
• Frasco ambarado
• Cuello de diámetro 20mm
• Frasco a engastar de vidrio sodocálcico ambarado
• Frasco ambarado
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 24 ml |
| Diámetro exterior del cuello (métrico) | 20 mm |
| Material | De cristal |
| N.° por paquete | Paquete de 252 |
| Cantidad | Paquete de 252 |
| Formato | Matraz |
| Acabado del cuello | 20 mm |
| Tipo de producto | Matraz de suero |