Learn More
Gravis Matraz de suero
Descripción
Vidrio sodocálcico de tipo III según la farmacopea EEUU
• Cuello de diámetro 20mm
• Frasco a engastar de vidrio sodocálcico ambarado
• Frasco ambarado
• Cuello de diámetro 20mm
• Frasco a engastar de vidrio sodocálcico ambarado
• Frasco ambarado
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 15 ml |
| Diámetro exterior del cuello (métrico) | 20 mm |
| Material | De cristal |
| N.° por paquete | Paquete de 168 |
| Cantidad | Paquete de 168 |
| Formato | Matraz |
| Acabado del cuello | 20 mm |
| Tipo de producto | Matraz de suero |