Learn More
Greiner Bio-One Tubos activadores de la coagulación para suero
Código de producto. 12532936
Click to view available options
Capacidad (métrico):
4 mL
9 ml
Tamaño de la unidad:
1200 PCS
paquete de 50
Código de producto. 12532936
Marca: Greiner Bio-One 455092
Para pruebas de química clínica rutinaria, inmunohematología, serología o inmunología
  • Los tubos se suministran en paquetes de 50 piezas.
  • Para la extracción de sangre venosa
  • Se utilizan principalmente para extraer sangre para pruebas de química clínica, inmunología y serología.
  • Especialmente recubiertos con partículas de sílice microscópicas, que activan el proceso de coagulación
  • Fabricados con plástico PET prácticamente irrompible
  • Proporcionan una mayor seguridad e higiene durante los procedimientos de extracción de muestras con la ventaja de ser tan transparentes como el vidrio.
  • Disponibles en: Activador de coágulos de suero, activador de coágulos de separación de suero y separador rápido de suero
  • Marcado CE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparent
Tipo de producto Blood Collection Tube
Aditivo Partículas de sílice microscópicas
Material PET
Esterilidad Estéril
Tipo de tapón Tapón con lengüeta no rugoso
Capacidad (métrico) 9 ml
Para utilizar con (equipo) Agujas de extracción de sangre VACUETTE™
Diámetro (métrico) 13 mm
Color del tapón Tapón rojo con anillo negro
Tamaño del tubo 16 x 100 mm
Para utilizar con (aplicación) Extracción de sangre
Longitud (métrico) 100 mm
Diámetro exterior (métrico) 16 mm