Descripción
- La construcción de pared fina uniforme garantiza una congelación y secado homogéneos
- Recipientes ideales para su uso en el secador de bandejas FreeZone Stoppering
- Se pueden conectar a puertos de válvula en cámaras de secado y colectores
- Se suministran en paquetes de 100
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 100 ml |
| Color | Transparente |
| Material | De cristal |
| N.° por paquete | 100/paq. |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo de producto | Frasco de suero con Corkage de 20 mm |
| Tamaño del tapón | 20 mm |