Learn More
Labconco™ Frascos de suero
Código de producto. 11804750 Tienda Labconco Corporation Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2 ml
3 ml
5 ml
10 ml
20 ml
30 ml
50 ml
100 ml
125 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11804750 30 ml paquete de 100
15163065 2 ml paquete de 100
15153065 3 ml paquete de 100
11894740 5 ml paquete de 100
15113065 10 ml paquete de 100
15123065 20 ml paquete de 100
15133065 50 ml paquete de 100
15143065 100 ml paquete de 100
15173065 125 ml paquete de 100
9 options
Código de producto. 11804750
Marca: Labconco™ 7573610
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Perfecto para almacenamiento a largo plazo de muestras liofilizadas. Los frascos de suero Labconco se han diseñado específicamente para aplicaciones de liofilización.
  • La construcción de pared fina uniforme garantiza una congelación y secado homogéneos
  • Recipientes ideales para su uso en el secador de bandejas FreeZone Stoppering
  • Se pueden conectar a puertos de válvula en cámaras de secado y colectores
  • Se suministran en paquetes de 100
Especificaciones
Capacidad (métrico) 30 ml
Color Transparente
Material De cristal
Cantidad 100/paq.
Esterilidad No estéril
Tipo de producto Frasco de suero de Corkage de 20 mm
Tamaño del tapón 20 mm