Learn More
Serum amyloid P component Mouse anti-Human, Clone: 1A1D10, Proteintech
Product Code. p-7212643 Shop All Proteintech Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Unit Size:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Cantidad unitSize
16897635 20 μL 20 microlitros
16887635 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 16897635 Fournisseur Proteintech Code fournisseur 660841IG20UL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Mouse Monoclonal Antibody
The protein encoded by this gene is a glycoprotein, belonging to the pentraxin family of proteins, which has a characteristic pentameric organization. These family members have considerable sequence homology which is thought to be the result of gene duplication. The binding of the encoded protein to proteins in the pathological amyloid cross-beta fold suggests its possible role as a chaperone. This protein is also thought to control the degradation of chromatin. It has been demonstrated that this protein binds to apoptotic cells at an early stage, which raises the possibility that it is involved in dealing with apoptotic cells in vivo.
Spécification
Antígeno Serum amyloid P component
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 1A1D10
Concentración 0.42 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica APCS
N.º de referencia del gen P02743
Alias de gen 9.5S alpha 1 glycoprotein, amyloid P component, serum, APCS, PTX2, SAP, Serum amyloid P component
Símbolos de los genes APCS
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Serum amyloid P component Fusion Protein Ag14957
Método de purificación Protein A
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 325
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.