missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Serum Amyloid A1 Antibody (SAA15cc) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™

Código de producto. 30162170
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.2 mL
Tamaño de la unidad:
0.20 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30162170 0.2 mL 0.20 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30162170

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NB10073077JF525

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Serum Amyloid A1 Monoclonal antibody specifically detects Serum Amyloid A1 in Canine,Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Serum Amyloid A1
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon SAA15cc
Conjugado Janelia Fluor 525
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen MGC111216, PIG4, SAA, SAA2, serum amyloid A protein, serum amyloid A1, TP53I4, tumor protein p53 inducible protein 4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Hybridoma clone has been derived from hybridization of Sp2/0 myeloma cells with spleen cells of Balb/c mice immunized with Human SAA.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.2 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Alzheimers Research, Biologically Active Proteins, Cancer, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6288
Especies diana Canine, Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.