missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Serum Amyloid A1/A2 Antibody (birtamimab) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™

Código de producto. 30174514
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30174514 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30174514 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP328786JF525

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

Serum Amyloid A1/A2 Monoclonal antibody specifically detects Serum Amyloid A1/A2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Serum Amyloid A1/A2
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon birtamimab
Conjugado Janelia Fluor 525
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen PIG4;SAA;SAA1;SAA2;Serum amyloid A-1 protein;Serum amyloid A-2 protein;TP53I4
Especie del huésped Human
Inmunógeno Amyloid Alpha
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6288
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.