Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de sertralina
Código de producto. p-7139376 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
15751799 1 g 1 g
15761799 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 15751799
Marca: Thermo Scientific Chemicals 462190010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 79559-97-0 | C17H17Cl2N·HCl | 342.69 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79559-97-0
Fórmula molecular C17H17Cl2N·HCl
Peso molecular (g/mol) 342.69
Clave InChI BLFQGGGGFNSJKA-XHXSRVRCSA-N
PubChem CID 63009
ChEBI CHEBI:9124
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sertraline hydrochloride
Punto de fusión 245°C
Cantidad 1 g
Índice Merck 15,8606
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.69
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.