missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SERTAD1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15979264
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15979264 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15979264

Marca: Invitrogen™ PA566571

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: TSMYDNELWAP ASEGLKPGPE DGPGKEEAPE LDEAELDYLM DVLVGTQALE RP Highest antigen sequence identity to the following orthologs - mouse 91%, rat 89%.

SEI-1, also known as SERTAD1 (SERTA domain containing 1) or TRIP-Br1 (Transcriptional regulator interacting with the PHD-bromodomain 1), is a transcriptional regulator that integrates signals provided by transcription factors. Acting at E2F-responsive promoters, SEI-1 interacts with the PHD- and bromodomains of proteins such as TIF1 and DP-1, thereby transmitting their signals to the promoter and stimulating transcriptional activity. SEI-1 exists as a multiprotein complex with E2F-1 and DP-1 and is expressed at different levels throughout the cell cycle, allowing it to regulate cell cycle progression via promoter control during the G1 and S phases. Additionally, SEI-1 can render the activity of the cyclin D-Cdk4 complex, an important catalyst of the cell cycle, resistant to the inhibitory effects of p16. Overexpression of SEI-1 is implicated in the development of squamous cell carcinomas of the head and neck.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SERTAD1
Aplicaciones Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.05 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica SERTAD1
N.º de referencia del gen Q9UHV2
Alias de gen 1110032C13Rik; AV000455; AW456625; CDK4-binding protein p34SEI; CDK4-binding protein p34SEI1; p34SEI-1; PHD zinc finger- and bromodomain-interacting protein 1; SEI1; SEI-1; SERTA domain containing 1; SERTA domain-containing protein 1; SERTAD1; Transcriptional regulator interacting with the PHD-bromodomain 1; TRIPBR1; TRIP-Br1
Símbolos de los genes SERTAD1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Human SERTAD1. Recombinant protein control fragment (Product #RP-107226).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 29950
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.