Learn More
Fisherbrand™ Cabezal de émbolo estriado para trituradora de tejidos de PTFE
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2mL
5 ml
10 ml
15mL
30 ml
50 ml
Longitud (métrico):
230mm
235mm
270mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 unidad |
| Esterilizables en autoclave | Sí (individualmente) |
| Color | Blanco |
| Capacidad (métrico) | 15mL |
| Material | Eje de acero inoxidable con cabezal de émbolo de PTFE |
| Tipo de producto | Homogeneizador de trituradora de tejidos y homogeneizador de trituradora de tejido |
| Para utilizar con (aplicación) | Reducción del tamaño de partículas |
| Para utilizar con (equipo) | Triturador de tejidos/homogeneizador, recipiente de vidrio |
| Longitud (métrico) | 270mm |