Learn More
SERPINB4 Monoclonal Antibody (OTI3C5), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. 17506591
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
17506591 100 μL 100 microlitros
17526591 30 μL 30 microlitros
2 options
Código de producto. 17506591
Marca: Origene Technologies TA502325
Mouse Monoclonal Antibody
SERPINB4 is also called squamous cell carcinoma antigen 2 (SCCA-2) or leupin. It directly inhibits human granzyme proteolytic activity and that overexpression of SERPINB4 in HeLa cells inhibits recombit granzyme-induced as well as NK cell-mediated cell death.
Especificaciones
Antígeno SERPINB4
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3C5
Concentración 0.35 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica SERPINB4
N.º de referencia del gen P48594
Alias de gen LEUPIN, PI11, SCCA-2, SCCA1, SCCA2
Símbolos de los genes SERPINB4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human SERPINB4 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6318
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1