missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SERPINB4 Monoclonal Antibody (OTI3C5), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17526591
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17526591 30 μL 30 microlitros
17506591 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17526591

Marca: Origene Technologies TA502325S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SERPINB4 Monoclonal antibody specifically detects SERPINB4 in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno SERPINB4
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3C5
Concentración 0.35 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica SERPINB4
N.º de referencia del gen P48594
Alias de gen 1110001H02Rik; 1110013A16Rik; LEUPIN; Leupin SERPINB4; Peptidase inhibitor 11; PI11; PI-11; protease inhibitor (leucine-serpin); RGD1562868; SCCA1; SCCA2; SCCA-2; SCCA2/SCCA1 fusion protein; serine (or cysteine) peptidase inhibitor, clade B (ovalbumin), member 3A; serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade B (ovalbumin), member 3A; serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade B (ovalbumin), member 4; serine peptidase inhibitor, clade B, member 3A; serpin B4; serpin family B member 4; serpin peptidase inhibitor, clade B (ovalbumin), member 4; Serpinb3a; SERPINB4; Sqn5; squamous cell carcinoma antigen 1; squamous cell carcinoma antigen 2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human SERPINB4 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6318
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.