missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SERPINB4 Monoclonal Antibody (H10)

Código de producto. 17614046
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
200 μL
Tamaño de la unidad:
20 microlitros
200 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17614046 20 μL 20 microlitros
17897322 200 μL 200 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17614046

Marca: Invitrogen™ MA543585

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SERPINB4 Monoclonal Antibody for Western Blot, IHC (P)

SERPINB4 is also called squamous cell carcinoma antigen 2 (SCCA-2) or leupin. It directly inhibits human granzyme proteolytic activity and that overexpression of SERPINB4 in HeLa cells inhibits recombinant granzyme-induced as well as NK cell-mediated cell death.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SERPINB4
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon H10
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.4
génica SERPINB4
N.º de referencia del gen P48594
Alias de gen 1110001H02Rik; 1110013A16Rik; LEUPIN; Leupin SERPINB4; Peptidase inhibitor 11; PI11; PI-11; protease inhibitor (leucine-serpin); RGD1562868; SCCA1; SCCA2; SCCA-2; SCCA2/SCCA1 fusion protein; serine (or cysteine) peptidase inhibitor, clade B (ovalbumin), member 3A; serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade B (ovalbumin), member 3A; serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade B (ovalbumin), member 4; serine peptidase inhibitor, clade B, member 3A; serpin B4; serpin family B member 4; serpin peptidase inhibitor, clade B (ovalbumin), member 4; Serpinb3a; SERPINB4; Sqn5; squamous cell carcinoma antigen 1; squamous cell carcinoma antigen 2
Símbolos de los genes SERPINB4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein Serpin Peptidase Inhibitor, Clade B, Member 4. The antigen corresponds to amino acid range 144-298 of the target protein.
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6318
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.