missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SERPINB3, Mouse anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™
Mouse Polyclonal Antibody
Marca: Abnova H00006317-B02P.50ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Sequence: MNSLSEANTKFMFDLFQQFRKSKENNIFYSPISITSALGMVLLGAKDNTAQQIKKVLHFDQVTENTTGKAATYHVDRSGNVHHQFQKLLTEFNKSTDAYELKIANKLFGEKTYLFLQEYLDAIKKFYQTSVESVDFANAPEESRKKINSWVESQTNEKIKNLIPEGNIGSNTTLVLVNAIYFKGQWEKKFNKEDTKEEKFWPNKNTYKSIQMMRQYTSFHFASLEDVQAKVLEIPYKGKDLSMIVLLPNEIDGLQKLEEKLTAEKLMEWTSLQNMRETRVDLHLPRFKVEESYDLKDTLRTMGMVDIFNGDADLSGMTGSRGLVLSGVLHKAFVEVTEEGAEAAAATAVVGFGSSPTSTNEEFHCNHPFLFFIRQNKTNSILFYGRFSSPEspecificaciones
| SERPINB3 | |
| Polyclonal | |
| In 1x PBS, pH 7.4 | |
| BC005224 | |
| SERPINB3 | |
| SERPINB3 (AAH05224, 1 a.a. ∼ 390 a.a) full-length human protein. | |
| RUO | |
| 6317 | |
| Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
| Purified |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| serpin peptidase inhibitor, clade B (ovalbumin), member 3 | |
| HsT1196/SCC/SCCA-1/SCCA-PD/SCCA1/T4-A | |
| Mouse | |
| 50 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido