missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SERPINB3 Monoclonal Antibody (OTI2H2), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17516682
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17516682 30 μL 30 microlitros
17596672 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17516682

Marca: Origene Technologies TA506973S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SERPINB3 Monoclonal antibody specifically detects SERPINB3 in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno SERPINB3
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2H2
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica Scamp2
N.º de referencia del gen O15127
Alias de gen HsT1196; LOC483954; Protein T4-A; SCC; SCCA; SCCA1; SCCA-1; SCCA-PD; serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade B (ovalbumin), member 3; serine protease inhibitor B3; serpin B3; serpin family B member 3; serpin peptidase inhibitor, clade B (ovalbumin), member 3; serpin peptidase inhibitor, clade B (ovalbumin), member 4; SERPINB3; SERPINB4; spb3; Squamous cell carcinoma antigen 1; SSCA1; T4-A
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human SCAMP2 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10066
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.