Learn More
Invitrogen™ SERPINB1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15710452 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
15710452 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 15710452
Marque: Invitrogen™ PA562657
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Rabbit Polyclonal Antibody
Immunogen sequence: YNFLPEFLVS TQKTYGADLA SVDFQHASED ARKTINQWVK GQTEGKIPEL LASGMVDNMT KLVLVN Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 88%, Rat - 89%.
Regulates the activity of the neutrophil proteases elastase, cathepsin G, proteinase-3, chymase, chymotrypsin, and kallikrein-3.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antígeno SERPINB1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.05 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica SERPINB1
N.º de referencia del gen P30740
Alias de gen 1190005M04Rik; AI325983; Anti elastase; anti-elastase; EGK_14416; EI; EIA; ELANH2; epididymis luminal protein 57; epididymis secretory protein Li 27; HEL57; HEL-S-27; L M/N MN PI2; LEI; leukocyte elastase inhibitor; Leukocyte elastase inhibitor A; M/NEI; MNEI; Monocyte/neutrophil elastase inhibitor; ovalbumin; peptidase inhibitor 2; PI2; PI-2; protease inhibitor 2 (anti-elastase), monocyte/neutrophil derived; serine (or cysteine) peptidase inhibitor, clade B, member 1a; serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade B (ovalbumin), member 1; serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade B (ovalbumin), member 1a; serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade B, member 1a; serine protease inhibitor EIA; serpin; Serpin B1; Serpin B1a; serpin family B member 1; serpin peptidase inhibitor, clade B (ovalbumin), member 1; Serpinb1; Serpinb1a
Símbolos de los genes SERPINB1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human SERPINB1. Recombinant protein control fragment (Product #RP-103741).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1992
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.