missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SERPINB1 Antibody (OTI3B4), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30156497
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30156497 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30156497

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP274123CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SERPINB1 Monoclonal antibody specifically detects SERPINB1 in Canine,Human,Monkey,Primate,Rat samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunohistochemistry,Western Blot,CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SERPINB1
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Western Blot, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3B4
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen EILEI, ELANH2MNEI, elastase, leukocyte elastase inhibitor, Monocyte/neutrophil elastase inhibitor, Peptidase inhibitor 2, PI-2, PI2M/NEI, protease inhibitor 2 (elastase), monocyte/neutrophil derived, serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade B (ovalbumin), member 1, Serpin B1, serpin peptidase inhibitor, clade B (ovalbumin), member 1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 77-306 of human SERPINB1 (NP_109591) produced in E.coli.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1992
Especies diana Canine, Human, Monkey, Primate, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.