missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Serpin C1/Antithrombin III Mouse, anti-Human, CoraLite Plus 488, Clone: 2B2E5, Proteintech

Código de producto. 18067885 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18067885 100 μL 100 microlitros
18037075 20 μL 20 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18067885 Proveedor Proteintech N.º de proveedor CL48866052100UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The Serpin C1/Antithrombin III antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human Serpin C1/Antithrombin III. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The Serpin C1/Antithrombin III antibody has been validated for the following applications: IF analysis. This antibody is coralite™ plus 488.

Especificaciones

Antígeno Serpin C1/Antithrombin III
Aplicaciones Immunofluorescence
Clon 2B2E5
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado CoraLite Plus 488
Símbolos de los genes Antithrombin, Antithrombin III, AT3, ATIII, HEPARIN COFACTOR I, Serpin C1, SERPINC1
Especie del huésped Mouse
Cantidad 100 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 462
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 155 kDa
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.