missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Serpin B5/Maspin Antibody (SERPINB5/4971) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™

Código de producto. 30169220
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30169220 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30169220

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP326987JF669

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Serpin B5/Maspin Monoclonal antibody specifically detects Serpin B5/Maspin in Human samples. It is validated for Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Serpin B5/Maspin
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon SERPINB5/4971
Conjugado Janelia Fluor 669
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen maspin, Peptidase inhibitor 5, PI-5, PI5protease inhibitor 5 (maspin), serine (or cysteine) proteinase inhibitor, clade B (ovalbumin), member 5, serpin B5, serpin peptidase inhibitor, clade B (ovalbumin), member 5
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment of human Serpin B5/Maspin protein (around aa1-200) (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Biologically Active Proteins, Cancer, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5268
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.