Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para serpina A4 humana
Código de producto. 15475123
Click to view available options
Cantidad:
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
Código de producto. 15475123
Marca: Invitrogen™ EHSERPINA4
Kit de ELISA tipo sándwich
El ensayo ELISA para serpina A4 humana cuantifica la serpina A4 hu en suero, plasma o medio de cultivo celular humanos. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto la serpina A4 hu natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para serpina A4 humana está diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
Inhibe las actividades amidolíticas y de la kininogenasa de la calicreína del tejido. La inhibición se logra mediante la formación de un complejo equimolar, estable al calor y al SDS, entre el inhibidor y la enzima, y la generación de un pequeño fragmento C-terminal del inhibidor debido a la ruptura en el sitio reactivo por la calicreína del tejido.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P29622
Intervalo del ensayo 0,143-35 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,12 ng
Intervalo de calibración De 0,12 ng/ml a 35 ng/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Proteasas, peptidasas e inhibidores
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este par de anticuerpos ELISA detecta serpina A4 humana. Otras especies no determinadas.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 5267
Símbolo de gen KAL,KLST,KST,PI-4,PI4,kallistatina
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Otra investigación
Volumen de muestra 1 μl de plasma; 1 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo KAL, KLST, KST, PI-4, PI4, kallistatina
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min