Learn More
Invitrogen™ Human Serpin A1 ELISA Kit
Código de producto. 15465123
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
15465123 96 pruebas 1 set
17135559 5 × 96 pruebas cada uno
2 options
Código de producto. 15465123
Marca: Invitrogen™ EHSERPINA1
ELISA
The Human Serpin A1 ELISA quantitates Hu Serpin A1 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu Serpin A1. Principle of the method The Human Serpin A1 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
El alfa-1-AT se sintetiza en el hígado y actúa como inhibidor de proteasas como la tripsina, la elastasa, la quimotripsina, la colagenasa, las proteasas leucocitarias, la plasmina y la trombina, que pueden liberarse durante las reacciones inflamatorias en el pulmón. En ausencia de alfa-1-AT, estas enzimas no se inhiben y pueden digerir el parénquima pulmonar. La deficiencia de alfa-1-AT está asociada con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (enfisema) y con menor frecuencia con la cirrosis hepática en lactantes y la dificultad respiratoria del recién nacido. El aumento de alfa-1-AT se produce como una respuesta de fase aguda a la necrosis tisular y la inflamación. El nivel sérico de alfa-1-AT es elevado en artritis reumatoide, infecciones bacterianas, vasculitis y carcinomatosis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P01009
Intervalo del ensayo 2,05-500 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 2 ng
Intervalo de calibración De 2 ng/ml a 500 ng/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Proteasas, peptidasas e inhibidores
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este par de anticuerpos ELISA detecta serpina A1 humana. Otras especies no determinadas.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 5265
Símbolo de gen A1A,A1AT,AAT,PI,PI1,PRO2275,alpha1AT
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Inmunología
Volumen de muestra 33 μl de plasma; 33 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo PRO0684, A1A, A1AT, AAT, PI, PI1, PRO2275, alfa1AT
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min