Learn More
Invitrogen™ Serine racemase Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB2345)
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-200110739
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30275314 100 μL 100 microlitros
30275793 20 μL 20 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30275314 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA557710
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Serine racemase Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, Flow
SRR (serine racemase) catalyzes the synthesis of D-serine from L-serine.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Serine racemase
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon 24GB2345
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica Srr
N.º de referencia del gen Q9GZT4
Alias de gen D-serine ammonia-lyase; D-serine dehydratase; ILV1; ISO1; L-serine ammonia-lyase; L-serine dehydratase; Serine racemase; SRR; Srs
Símbolos de los genes Srr
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human Serine racemase (aa 31-80).
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 63826
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG