Learn More
Invitrogen™ Serine racemase Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB2345)
Código de producto. 30275793
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
30275793 20 μL 20 microlitros
30275314 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 30275793
Marca: Invitrogen™ MA557711
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Serine racemase Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, Flow
SRR (serine racemase) catalyzes the synthesis of D-serine from L-serine.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Serine racemase
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon 24GB2345
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica Srr
N.º de referencia del gen Q9GZT4
Alias de gen D-serine ammonia-lyase; D-serine dehydratase; ILV1; ISO1; L-serine ammonia-lyase; L-serine dehydratase; Serine racemase; SRR; Srs
Símbolos de los genes Srr
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human Serine racemase (aa 31-80).
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 63826
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG