missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SERINC4 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15624685
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15624685 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15624685 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA550754

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The antibody detects endogenous levels of total SERINC4 protein.

Incorporates a polar amino acid serine into membranes and facilitates the synthesis of two serine-derived lipids, phosphatidylserine and sphingolipids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SERINC4
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 2.8 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
génica SERINC4
N.º de referencia del gen A6NH21
Alias de gen A6NH21; FLJ40363; SERINC4; Serine incorporator 4
Símbolos de los genes SERINC4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide corresponding to residues near the C terminal of human serine incorporator 4.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 619189
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.