missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SERINC2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16849794 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16849794 150 μL 150 microlitros
16859794 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16849794

Marca: Proteintech 202661AP150UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The antibody is specific to SERINC2.

This magnesium-dependent enzyme catalyzes the hydrolysis of ATP coupled with the translocation of calcium from the cytosol to the sarcoplasmic reticulum lumen. Isoform 2 is involved in the regulation of the contraction/relaxation cycle. Wang Y. -G., Submitted (FEB-2001) to the EMBL/GenBank/DDBJ databases. Clark H. F., Genome Res. 13:2265-2270(2003). The MGC Project Team, Genome Res. 14:2121-2127(2004).

Especificaciones

Antígeno SERINC2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.13 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica SERINC2
N.º de referencia del gen Q8K0E7, Q96SA4
Alias de gen FKSG84, PRO0899, SERINC2, serine incorporator 2, TDE2, TDE2L, UNQ263/PRO300
Símbolos de los genes Serinc2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Peptide
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 230779, 313057, 347735
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.