Learn More
BINDER™ Cámaras climáticas dinámicas de la serie MKF
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 16400311 Tienda BINDER Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
115 L
228 L
60 L
734 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
16400311 115 L cada uno
16449110 60 L cada uno
16469665 228 L cada uno
16479665 734 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 16400311 Proveedor BINDER™ N.º de proveedor 90200379
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Las cámaras de simulación ambiental BINDER™ serie MKF son perfectas para cualquier prueba en caliente o en frío basada en los métodos de prueba de temperatura y clima actuales de acuerdo con las normas DIN e IEC.El completo equipo estándar de la cámara garantiza la facilidad de funcionamiento.
  • Intervalo de temperatura: de -40 °C a + +180 °C
  • Rango de humedad: del 10 % al 98 % de humedad relativa
  • Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™
  • Protección programable contra la condensación para el material de prueba
  • Ventana de visualización climatizada con iluminación interior LED
  • Regulación de humedad con sensor de humedad capacitativo y humidificación de vapor
  • Edición básica del software de multigestión APT-COM™ BINDER
  • Solución de problemas del sistema con alarmas visuales y sonoras
  • Controlador con pantalla táctil intuitiva y con programación de segmento de tiempo y en tiempo real
  • 4 ruedas, dos con frenos
  • Interfaz de ordenador: Puerto Ethernet
  • Función de rampa ajustable
  • Para registrador gráfico
  • Reloj de tiempo real
  • Calentamiento de puerta
  • 1 gradilla de acero inoxidable
  • Kit de conexión de seguridad completo para el suministro de agua y drenaje, hasta 1 m de altura
  • Cámara interna de acero inoxidable
  • Refrigerante R-452A sin CFC
  • Refrigeración con unidad de refrigeración de compresor
Especificaciones
Tipos de alarma Sonora, visual
Capacidad (imperial) 4.1 cu. ft.
Capacidad del estante (imperial) 66.1 lb.
Capacidad del estante (métrico) 30 kg
Certificaciones/conformidad DIN 12880 - Dispositivo de seguridad de temperatura ajustable independiente clase 2 con alarma visual
Salidas de datos Edición básica del software de multigestión APT-COM™ BINDER
Descripción MKF115-400 V, Estándar, Serie MKF: cámaras climáticas dinámicas para cambios rápidos de temperatura con control de humedad, 115 l, 400 V 3 ∼ 50 Hz
Capacidad (métrico) 115 L
Material de la cámara Acero inoxidable
Iluminación LED
Material Acero inoxidable
N.º de estantes 1 estándar/4 máx.
Tipo de tapón CEE
Humedad relativa 10 bis 98%
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +180 °C
Tipo Cámara climática
Pantalla TFT táctil
Fusible 50 Hz
Rango de humedad 10 % a 98 % de HR
Sensor de humedad Capacitiva
Fuente de humedad Vapor
Incluye Ventana de observación calefactada
Modelo MKF115-400 V
N.º de ruedas giratorias 4 (con 2 frenos)
Tamaño de puerto 55 mm (izquierda)
Tiempo de intervalo programable Sí
Refrigerante Refrigerante R-452 A sin CFC
Material del estante Acero inoxidable
Capacidad del frasco de lavado/desechos 20 L
Dimensiones interiores (F x An x Al) 600 x 400 x 480 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 990 x 935 x 1715 mm
Peso (métrico) 280 kg
Tensión 400 V
Vataje 4,8 kW
Amperaje 7,5 A
Frecuencia 50 Hz