Learn More
BINDER™ Serie KT - Incubadoras refrigeradas, con tecnología Peltier
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 15639115 Tienda BINDER Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
53 l
102 l
163 l
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
680 x 695 x 635 mm
880 x 815 x 715 mm
880 x 815 x 1025 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
15639115 163 l 880 x 815 x 1025 mm cada uno
15649115 53 l 680 x 695 x 635 mm cada uno
15659115 102 l 880 x 815 x 715 mm cada uno
3 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 15639115
Marca: BINDER™ 90200289
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
La serie KT combina un rendimiento excepcional con una eficiencia energética impresionante y una facilidad medioambiental. Las estufas microbiológicas refrigeradas de la serie KT son de última generación en aplicación y protegen las muestras.
  • Intervalo de temperatura: de +4 °C a + +100 °C
  • Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™
  • Velocidad de ventilador ajustable.
  • Refrigeración eléctrica con módulo Peltier
  • Controlador con programación de segmento de tiempo y en tiempo real
  • Pantalla a través del monitor LCD
  • Entrada mediante botón pulsador/mando giratorio
  • Puerta interior fabricada con vidrio templado de seguridad
  • 2 gradillas de acero inoxidable
  • Apilable
  • Dispositivo de seguridad de temperatura independiente de clase 3.1 (DIN 12880) con alarma de temperatura visual y sonora
  • Interfaz de ordenador: Puerto Ethernet
  • Grabación de datos e interfaz USB
Especificaciones
Capacidad (imperial) 5.8 cu. ft.
Capacidad del estante (imperial) 66.1 lb.
Capacidad del estante (métrico) 30 kg
Descripción KT170-230 V, estándar, serie KT: estufas microbiológicas de refrigeración con tecnología Peltier, 163 l, 230 V 1 ∼ 50-60 Hz
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) 163 l
Material de la cámara Acero inoxidable
Tecnología del sensor de CO2 Sin sensor
Convection Type Tecnología APT.line™
Iluminación Sin iluminación
Material Acero inoxidable
N.º de estantes 2 estándar/10 máx.
Control de oxígeno Ninguno
Tipo de tapón NEMA 5-20P
Intervalo de temperatura (métrico) De 4 °C a 100 °C
Tipo Incubadora refrigerada
Pantalla Pantalla LCD
Modelo KT170-230 V
Dimensiones interiores (F x An x Al) 600 x 355 x 765 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 880 x 815 x 1025 mm
Anchura (imperial) 33.9 in.
Anchura (métrico) 860 mm
Anchura (métrico) interior 600 mm
Altura (métrico) 665 mm
Altura (métrico) interior 765 mm
Fondo interior (métrico) 355 mm
Peso (métrico) 102 kg
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz, 10 A
Tensión 200 V
Vataje 0,8 kW
Amperaje 3 A
Frecuencia 50/60 Hz