Learn More
BINDER™ Serie KMF: cámaras climáticas constantes, con intervalo de temperatura/humedad ampliado
BINDER™ KMF garantiza unas condiciones de prueba constantes en todo el área de pruebas. Una gran ventaja de esta cámara climática constante es su bajo requisito de espacio y flexibilidad en términos de suministro de agua. El amplio intervalo de temperatura y humedad hace que esta cámara climática constante sea ideal para las series de pruebas de tensión.
Marca: BINDER™ 9020-0343
Descripción
- Intervalo de temperatura: de -10 °C a + +100 °C
- Rango de humedad: HR del 10 % al 98 %
- Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™
- Regulación de humedad con sensor capacitivo de humedad y humidificación de vapor
- Cámara interna de acero inoxidable
- Edición básica del software de multigestión APT-COM™ BINDER
- Controlador con pantalla táctil intuitiva y con programación de segmento de tiempo y en tiempo real
- Registrador de datos interno, los valores medidos se pueden leer en formato abierto a través de USB
- Prueba automática de la unidad para un análisis de estado completo
- Puerta interior de sellado hermético fabricada con vidrio de seguridad (ESG)
- Evita la corrosión del vidrio por un revestimiento ATEMPORAL especial
- 1 gradilla de acero inoxidable
- Orificio de acceso con tapón de silicona, 30 mm, izquierdo
- Dispositivo de seguridad de temperatura independiente de clase 3.1 (DIN 12880) con alarma de temperatura visual y sonora
- Interfaz de ordenador: Puerto Ethernet
- Calentamiento de puerta
Especificaciones
| 30 kg | |
| 247 l | |
| Sin iluminación | |
| Del 10 al 98 % | |
| TFT táctil | |
| 650 x 485 x 785 mm | |
| 189 kg | |
| 2,1 kW | |
| 50/60 Hz |
| KMF240-230 V, estándar, serie KMF: cámaras climáticas constantes con intervalo de temperatura/humedad ampliado, 247 l, 230 V 1 ~ 50-60 Hz | |
| Acero inoxidable | |
| 1 estándar/9 máx. | |
| De -10 °C a +100 °C | |
| KMF240-230 V | |
| 940 x 850 x 1465 mm | |
| 200 V | |
| 16 A |