Learn More
BINDER™ Serie KMF Cámaras de clima constante con rango ampliado de humedad/temperatura
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 15621489 Tienda BINDER Productos
Change view
Click to view available options
Modelo:
KMF115-230 V
Tensión:
115/230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Modelo Tensión unitSize
15621489 KMF115-230 V 115/230 V cada uno
1 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 15621489 Proveedor BINDER™ N.º de proveedor 90200341
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
BINDER KMF garantiza unas condiciones de prueba absolutamente constantes en todo el área de pruebas. Una gran ventaja de esta cámara climática constante es su bajo requisito de espacio y flexibilidad en términos de suministro de agua. El amplio intervalo de temperatura y humedad hace que esta cámara climática constante sea ideal para las series de pruebas de tensión.
  • Rango de temperatura desde -10 °C hasta 100 °C
  • Rango ampliado de humedad: desde 10 % hasta 98 % h.r.
  • Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™
  • Control de humedad con sensor de humedad capacitivo y sistema de humidificación por vapor
  • Cámara interna completamente fabricada en acero inoxidable
  • BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition
  • Controlador intuitivo con pantalla táctil y programación a intervalos y en tiempo real
  • Registro interno de datos, valores de medición en formato abierto, seleccionables a través de USB
  • Prueba automática del equipo para un completo análisis del estado
  • Puerta interior de cierre hermético y cristal de seguridad (ESG)
  • Evitar la corrosión del cristal mediante un revestimiento TIMELESS especial
  • 1 rejilla de acero inoxidable
  • Puerto de acceso con tapón de silicona 30 mm, izquierda
  • Controlador de selección de temperatura clase 3.1 (DIN 12880) con alarma de temperatura óptica y acústica
  • Interfaz de ordenador: Ethernet
  • Calentamiento de la puerta
Especificaciones
Capacidad (imperial) 3.6 cu. ft.
Capacidad del estante (métrico) 30kg
Descripción KMF115-230 V, Standard, Serie KMF – Konstantklimakammern mit erweitertem Temperatur-/Feuchtigkeitsbereich, 102 l, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz
Capacidad (métrico) 102L
Material de la cámara Edelstahl
Iluminación Keine Beleuchtung
Material Acero
N.º de estantes max. 1 Std./5
Tipo de tapón CEE 7/7
Humedad relativa 10 bis 98%
Intervalo de temperatura (métrico) Temperaturbereich -10°C über Raumtemperatur bis 100°C
Tipo Feuchtigkeits-Testkammer
Pantalla TFT Touch
Modelo KMF115-230 V
Dimensiones interiores (F x An x Al) 600 x 351 x 483 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 900 x 705 x 1050 mm
Peso (imperial) 282.2 lb.
Peso (métrico) 128 kg
Tensión 115/230 V
Vataje 2 kW
Amperaje 16 A
Frecuencia 50/60Hz