Descripción
- Intervalo de temperatura: de 0 °C a + +70 °C
- Intervalo de temperatura con luz: de +10 °C a + +60 °C
- Rango de humedad: del 10 % al 80 % de humedad relativa
- 2 cassettes de iluminación posicionables, cada uno con 5 tubos fluorescentes
- Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™
- Velocidad de ventilador ajustable.
- Regulación de humedad con sensor de humedad capacitativo y humidificación de vapor
- Controlador con pantalla táctil intuitiva y con programación de segmento de tiempo y en tiempo real
- Registrador de datos interno, los valores medidos se pueden leer en formato abierto a través de USB
- Prueba automática de la unidad para un análisis de estado completo
- Puerta interior de sellado hermético fabricada con vidrio de seguridad (ESG)
- Pantalla a través del monitor LCD en color
- Gradillas de acero inoxidable
- Orificio de acceso con tapón de silicona, 30 mm, izquierdo
- Dispositivo de seguridad de temperatura independiente de clase 3.1 (DIN 12880) con alarma de temperatura visual y sonora
- Interfaz de ordenador: Puerto Ethernet
- Calentamiento de puerta
- Versión de 60 Hz previa solicitud
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad del estante (métrico) | 30 kg |
| Descripción | KBWF240-230 V, estándar, serie KBWF: cámaras de crecimiento con luz y humedad, 247 l, 230 V 1 ∼ 50 Hz |
| Capacidad (métrico) | 247 l |
| Material de la cámara | Acero inoxidable |
| Iluminación | Sistema de iluminación patentado |
| Material | Powder-coated Cold Rolled Steel |
| N.º de estantes | 2 |
| Tipo de tapón | CEE |
| Humedad relativa | Del 10 al 80 % |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 °C a 70 °C |
| Mostrar más |